435800
Licochalcon-A, synthetisch
An estrogenic flavonoid with anti-tumor and antiparasitic properties.
Synonym(e):
Licochalcon-A, synthetisch, (E)-3-[5-(1,1-Dimethyl-2-propenyl)-4-hydroxy-2-methoxyphenyl]-1-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C21H22O4/c1-5-21(2,3)17-12-15(20(25-4)13-19(17)24)8-11-18(23)14-6-9-16(22)10-7-14/h5-13,22,24H,1H2,2-4H3/b11-8+
InChIKey
KAZSKMJFUPEHHW-DHZHZOJOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Antitumorale und antiparasitäre Eigenschaften
Verpackung
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Zhai, L., et al. 1999. J. Antimicrob. Chemother. 43, 793.
Haraguchi, H., et al. 1998. Phytochemistry 48, 125.
Park, E.J., et al. 1998. Planta Med. 64, 464.
Chen, M., et al. 1994. Antimicrob. Agents Chemother. 38, 1470.
Chen, M., et al. 1993. Antimicrob. Agents. Chemother. 37, 2550.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable