539648
Staurosporin, N-Benzoyl
A cell-permeable Staurosporine derivative that displays antitumor properties.
Synonym(e):
Staurosporin, N-Benzoyl, PKG-Inhibitor IX, N-Benzoylstaurosporin, CGP 41 251, PDGFR-Tyrosinkinase-Inhibitor X, PKC412
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
tan
Löslichkeit
DMSO: 6 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C35H30N4O4/c1-34(42-4)30(37(3)32(41)19-12-6-5-7-13-19)33-38-23-16-10-8-14-20(23)26-27-22(18-36-31(27)40)25-21-15-9-11-17-24(21)39(29(25)28(26)38)35(34,2)43-33/h5-17,30,33H,18H2,1-4H3,(H,36,40)/t30-,33-,34-,35+/m1/s1
InChIKey
IIQIEMHSDLLZQA-QZPVEUDVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PKC (α;, β; und γ;), PDGFRβ;, VEGFR2, Syk, PKCη;, PKCδ;, Flk-1, Flt3, Cdk1/B, PKA, c-Kit, c-Fgr, c-Src, VEGFR1 und EGFR
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Fabbro, D., et al. 2000. Anticancer Drug Des.15, 17.
Meyer, T., et al. 1999. Int. J. Cancer81, 669.
Meyer, T., et al. 1989. Int. J. Cancer43, 851.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable