F6765
Fetales Kälberserum
USA origin, Charcoal Stripped, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
FBS, FCS, Seren, Serum
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine fetus
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Produktlinie
FBS Select
Zusammensetzung
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
Ursprung
USA origin
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤10 EU/mL endotoxin (typically ≤1 EU/ml)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Dieses Produkt ist für Wissenschaftler vorgesehen, die durch Steroidhormone beeinflusste Prozesse untersuchen, wie z.B. Östrogenstimulierung und der Adipositasprozess sowie andere Bereiche, die von reduzierten Hormonspiegeln profitieren, wie bestimmte Arten von Virusinfektionen.
Hinweis zur Analyse
- Auf Bakterien, Viren und Mykoplasmen getestet
- Unter aseptischen Bedingungen dreifach durch eine 0,1-μm-Membran filtriert.
- Endotoxin- und Hämoglobin-getestet
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Protokolle
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Verwandter Inhalt
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
Entdecken Sie unser Angebot an fötalem Rinderserum (FBS) und bestimmen Sie das richtige FBS für Ihre Laboranforderungen und Ihr Budget. Serumprobe bestellen