420104
JAK3 Inhibitor II
The JAK3 Inhibitor II, also referenced under CAS 211555-04-3, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
JAK3 Inhibitor II, 4-[(3ʹ-Bromo-4ʹ-hydroxyphenyl)amino]-6,7-dimethoxyquinazoline, WHI-P154
Größe auswählen
CHF 273.00
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 273.00
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Brc1c(ccc(c1)Nc2ncnc3c2cc(c(c3)OC)OC)O
InChI
1S/C16H14BrN3O3/c1-22-14-6-10-12(7-15(14)23-2)18-8-19-16(10)20-9-3-4-13(21)11(17)5-9/h3-8,21H,1-2H3,(H,18,19,20)
InChIKey
CBIAKDAYHRWZCU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
JAK-3
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Sudbeck, E.A., et al. 1999. Clin. Cancer Res. 5, 1569.
Goodman, P.A., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 17742.
Narla, R.K., et al. 1998. Clin Cancer Res.4, 2463.
WGK
WGK 3