420097
JAK-Inhibitor I
InSolution, ≥98%
Synonym(e):
InSolution JAK-Inhibitor I, 2-(1,1-Dimethylethyl)-9-fluor-3,6-dihydro-7H-benz[h]-imidaz[4,5-f]isoquinolin-7-on, P6, Pyridon 6, DBI, JAK1-Inhibitor I, JAK2-Inhibitor I, JAK3-Inhibitor X
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C18H16FN3O/c1-18(2,3)17-21-14-10-5-4-9(19)8-12(10)13-11(15(14)22-17)6-7-20-16(13)23/h4-8H,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)
InChIKey
VNDWQCSOSCCWIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
JAK1 der Maus
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)