Merck
420099
Millipore
JAK-Inhibitor I
≥98% (HPLC), solid, JAK inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
JAK-Inhibitor I, 2-(1,1-Dimethylethyl)-9-fluor-3,6-dihydro-7H-benz[h]-imidaz[4,5-f]isoquinolin-7-on, Pyridon 6, P6, DBI, JAK1-Inhibitor I, JAK2-Inhibitor I, JAK3-Inhibitor X
Größe auswählen
500 μG
CHF 196.00
1 MG
CHF 234.00
CHF 196.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 μG
CHF 196.00
1 MG
CHF 234.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16FN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 196.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Produktbezeichnung
JAK-Inhibitor I, JAK Inhibitor I, CAS 457081-03-7, is a potent, reversible, cell-permeable, and ATP-competitive inhibitor of JAK 1 (IC₅₀ = 15 nM), JAK2 (IC₅₀ = 1 nM), JAK3 (Ki = 5 nM) and Tyk2 (IC₅₀ = 1 nM).
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1cc2c(c3[nH]c(nc3c4c2c(ncc4)O)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C18H16FN3O/c1-18(2,3)17-21-14-10-5-4-9(19)8-12(10)13-11(15(14)22-17)6-7-20-16(13)23/h4-8H,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)
InChIKey
VNDWQCSOSCCWIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein starker, reversibler, zellpermeabler und ATP-kompetitiver Inhibitor von Janus-Protein-Tyrosin-Kinasen (JAK). Zeigt eine starke Hemmaktivität gegenüber JAK1 (IC50 = 15 nM für JAK1 der Maus), JAK2 (IC50 = 1 nM), JAK3 (Ki = 5 nM) und Tyk2 (IC50 = 1 nM). Hemmt andere Kinasen in deutlich höheren Konzentrationen. Hemmt nachweislich die IL2- und IL4-abhängige Proliferation von CTLL-Zellen und blockiert die Phosphorylierung von STAT5. Darüber hinaus induziert es die Wachstumshemmung von verschiedenen Myelomzellen, die im Gegensatz zu AG 490 (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-658401&;#124;[/islink]">;658401<;/A>;) aktivierte JAK und STAT3 exprimieren. Eine 10 mM Lösung (500 µ;g/162 µ;l) von JAK-Inhibitor I (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-420097&;#124;[/islink]">;420097<;/A>;) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Ein starker, zellpermeabler, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor von Janus-Protein-Tyrosin-Kinasen (JAK). Zeigt eine starke Hemmaktivität gegenüber JAK1 (IC50 = 15 nM für JAK1 der Maus), JAK2 (IC50 = 1 nM), JAK3 (Ki = 5 nM) und Tyk2 (IC50 = 1 nM). Hemmt andere Kinasen in deutlich höheren Konzentrationen. Hemmt nachweislich die IL2- und IL4-abhängige Proliferation von CTLL-Zellen und blockiert die Phosphorylierung von STAT5. Darüber hinaus induziert es die Wachstumshemmung von verschiedenen Myelomzellen, die im Gegensatz zu AG 490 (Best.-Nr. 658401) aktivierte JAK und STAT3 exprimieren.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
JAK1 der Maus
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 5 nM gegen JAK3
Ziel-IC50: 15 nM gegen JAK1 der Maus; 1 nM gegen JAK2; 1 nM gegen Tyk2
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Pedranzini, L., et al. 2006. Cancer Res.66, 9714.
Lucet, I.S., et al. 2005. Blood107, 176.
Thompson, J.E., et al. 2002. Bioorg. Med. Chem. Lett.12, 1219.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Pratap Karki et al.
Cellular signalling, 53, 246-255 (2018-10-20)
Exposure to particulate matter (PM) associated with air pollution remains a major public health concern, as it has been linked to significant increase in cardiopulmonary morbidity and mortality. Lung endothelial cell (EC) dysfunction is one of the hallmarks of cardiovascular
Dongbum Kim et al.
BMB reports, 54(8), 425-430 (2021-04-10)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) induces coronavirus disease 2019 (COVID-19) and may increase the risk of adverse outcomes in lung cancer patients. In this study, we investigated the expression and function of mucin 1 (MUC1) after SARS-CoV-2 infection
Fuyuko Takata et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(11), 9055-9063 (2018-08-05)
Oncostatin M (OSM) is a member of the interleukin (IL)-6 family cytokines. We previously demonstrated that OSM induces blood-brain barrier (BBB) impairment. However, functional characterization of IL-6 family cytokines in BBB regulation and the cytokine-related intracellular signaling pathway remain unclear.
Ian C Henrich et al.
Cancer research, 81(8), 2171-2183 (2021-02-10)
Ewing sarcoma is the second most common pediatric bone cancer, with a 5-year survival rate for metastatic disease of only 20%. Recent work indicates that survival is strongly correlated with high levels of tumor-infiltrating lymphocytes (TIL), whose abundance is associated
Hannah M Burgess et al.
Genes & development, 35(13-14), 1005-1019 (2021-06-26)
N6-methyladenosine (m6A) is an abundant internal RNA modification, influencing transcript fate and function in uninfected and virus-infected cells. Installation of m6A by the nuclear RNA methyltransferase METTL3 occurs cotranscriptionally; however, the genomes of some cytoplasmic RNA viruses are also m6A-modified.