Wichtige Dokumente
345701
Sigma-Aldrich
Gummiguttsäure, Garcinia hanburyi
A cell-permeable caspase activator and an apoptosis inducer that was originally isolated from gamboge resin for its antimicrobial properties.
Synonym(e):
Gummiguttsäure, Garcinia hanburyi, Gummiguttsäure, β-Guttiferin
Größe auswählen
25 MG
CHF 279.00
CHF 279.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 279.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H44O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
628.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.77
CHF 279.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 4361
Assay
≥95% (TLC)
Form
amorphous solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@@]32C4(OC(C3CC(C=C2C(=O)c5c1c(c6c(c5O)C=C[C@](O6)(CCC=C(C)C)C)CC=C(C)C)C4=O)(C)C)C\C=C(\C)/C(=O)O
InChI
1S/C38H44O8/c1-20(2)10-9-15-36(8)16-14-24-29(39)28-30(40)26-18-23-19-27-35(6,7)46-37(33(23)41,17-13-22(5)34(42)43)38(26,27)45-32(28)25(31(24)44-36)12-11-21(3)4/h10-11,13-14,16,18,23,27,39H,9,12,15,17,19H2,1-8H3,(H,42,43)/b22-13-/t23?,27?,36-,37?,38-/m1/s1
InChIKey
GEZHEQNLKAOMCA-PLUQQRNKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler Caspase-Aktivator und Apoptose-Auslöser, der ursprünglich aufgrund seiner antimikrobiellen Eigenschaften aus Gummiguttharz isoliert wurde. Hemmt nachweisbar das Wachstum von HeLa- und HEL-Zellen (inhibitorische Mindestkonzentration, MIC = 12,5 µ;g/ml).
Ein zellpermeables, antimikrobielles Xanthon, das ursprünglich aus dem Gummiguttharz von Garcinia hanburyi isoliert wurde. Fungiert als Caspase-Aktivator und Apoptose-Auslöser. Hemmt nachweisbar das Wachstum von HeLa- und HEL-Zellen (MIC = 12,5 µ;g/ml). Blockiert nachweislich die Telomerase-Aktivität in SMMC-7721-Zellen. Induziert nachweislich Tyrosinkinase-Phosphatase SHP-1 und unterdrückt die Stat3-Aktivierung.
Biochem./physiol. Wirkung
MIC = 12,5 µ;g/ml zur Hemmung des Wachstums von HeLa- und HEL-Zellen
Primärziel
Caspase-Aktivator und Apoptose-Auslöser
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch &; Karzinogen / Teratogen (G)
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Prasad, S., et al. 2011. Cancer Prev. Res.4, 1084.
Guo, Q.L., et al. 2004. Acta Pharmacol. Sin.25, 769.
Asano, J., et al. 1996. Phytochemistry41, 815.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qingwen Zhu et al.
Autophagy, 17(7), 1667-1683 (2020-07-07)
Dysregulated microRNAs (miRNAs) are involved in carcinoma progression, metastasis, and poor prognosis. We demonstrated that in nasopharyngeal carcinoma (NPC), transactivated MIR106A-5p promotes a malignant phenotype by functioning as a macroautophagy/autophagy suppressor by targeting BTG3 (BTG anti-proliferation factor 3) and activating