Wichtige Dokumente
178196
Sigma-Aldrich
α1-Antichymotrypsin, menschliches Plasma
Acute-phase protein present at ~45 mg/100 ml in plasma.
Synonym(e):
α1-Antichymotrypsin, menschliches Plasma, α₁-Achy, α₁-1X, α₁-1X-Glykoprotein
Größe auswählen
100 μG
CHF 154.00
1 MG
CHF 849.00
CHF 154.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 154.00
1 MG
CHF 849.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 154.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
solid
Spezifische Aktivität
≥85%, pH 7.4, 25 °C (using Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA as substrate, inhibition of cathepsin G)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
aqueous buffer: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Molekülmasse 65.000–68.000.
Protein der akuten Phase, das im Plasma zu 45 mg/100 ml vorliegt. Spezifischer Inhibitor von Chymotrypsin-ähnlichen Serinproteasen.
Protein der akuten Phase, das im Plasma zu ~45 mg/100 ml vorliegt. Spezifischer Inhibitor von Chymotrypsin-ähnlichen Serinproteasen. Die Molekülmasse liegt im Bereich von 65.000–68.000 Dalton.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Chymotrypsin-ähnliche Serinproteasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Aus 150 mmol/l NaCl, 20 mmol/l Tris-HCl, pH-Wert 7,4, lyophilisiert.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Das chargenspezifische Volumen vor der Lyophilisierung entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Desrochers, P.E., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 5005.
Rayford, A., et al. 1992. J.Neurochem.58, 88.
Travis, J., et al. 1978. Biochemistry17, 5651.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable