344300
sFRP-1 Inhibitor
The sFRP-1 Inhibitor, also referenced under CAS 915754-88-0, controls the biological activity of sFRP-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonym(e):
sFRP-1 Inhibitor, Wnt Pathway Activator IV, N-(3-(Dimethylamino)propyl)-2-ethyl-5-(phenylsulfonyl)benzenesulfonamide, Secreted Frizzled Related Protein-1 Inhibitor
Größe auswählen
CHF 203.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 203.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
oil
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
clear
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(NCCCN(C)C)c1c(ccc(c1)[S](=O)(=O)c2ccccc2)CC
InChI
1S/C19H26N2O4S2/c1-4-16-11-12-18(26(22,23)17-9-6-5-7-10-17)15-19(16)27(24,25)20-13-8-14-21(2)3/h5-7,9-12,15,20H,4,8,13-14H2,1-3H3
InChIKey
BHFFSIFXFHJJNJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable