Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8ClI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Diphenyleniodoniumchlorid, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
278 °C
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[I+]1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C12H8I.ClH/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11;/h1-8H;1H/q+1;/p-1
InChI key
FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
mouse ... Pik3r1(18708)
Application
Diphenyleniodoniumchlorid wird bei Folgendem als NOX-Inhibitor eingesetzt:
- zur Untersuchung seiner Wirkung auf die Konzentration von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) und seiner hemmenden Wirkung auf das Abtöten von Tumorzellen durch Neutrophile, die aus klinischen malignen Pleuraerguss-Proben isoliert wurden
- als Nicotinamidadenin-Dinukleotidphosphat(NADPH)-Oxidaseinhibitor zum Bestätigen, dass die Veränderung der Entzündung auf eine Überproduktion der reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) in mit Doxorubicin (DOX) und Flagellin (FL) behandelten Zellen zurückzuführen ist
- als NADPH-Oxidase(NOX)-Inhibitor zum Untersuchen seiner Wirkung auf die durch Palmitat (PA) eingeleitete Sphärenbildungsfähigkeit von HepG2-Zellen (hepatozelluläres Karzinom)
Biochem/physiol Actions
Diphenyleniodonium (DPI) kann die Mitochondrienfunktion beeinträchtigen. DPI kann den Neuronenabbau bei Morbus Parkinson blockieren. Es kann nach einer fokalen zerebralen Ischämie für Neuroprotektion sorgen. DPI kann in krebsstammzellenähnlichen Zellen einen Chemo-Quieszenz-Phänotyp hervorrufen, wodurch ihre Proliferation wirksam gehemmt wird.
Ein potenter reversibler Inhibitor der Stickstoffmonoxid-Synthetase aus Makrophagen und Endothelzellen.
Ein potenter und reversibler Inhibitor der Stickstoffmonoxid-Synthetase von Makrophagen und Endothelzellen. Hemmt auch andere Flavoenzyme wie die neutrophile NADPH-Oxidase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenyleniodoniumchlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?