Dokumente
324895
Sigma-Aldrich
eIF-2α-Inhibitor, Salubrinal
eIF-2α Inhibitor, Salubrinal, CAS 304475-63-6, is a cell-permeable, selective inhibitor of the phosphatase complexes that dephosphorylate eIF-2α. Protects cells against ER stress-induced apoptosis.
Synonym(e):
eIF-2α-Inhibitor, Salubrinal, Sal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H17Cl3N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.81
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, selektiver Inhibitor der Phosphatasekomplexe, die den eukaryotischen Translations-Initiationsfaktor 2 Untereinheit α; (eIF-2α;) dephosphorylieren. Bietet nachweislich PC12-Zellen, die mit 750 ng/ml Tunicamycin (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-654380&;#124;[/islink]">;654380<;/A>;) stimuliert wurden, Schutz vor ER-Stress-induzierter Apoptose (EC50 = ~15 µ;M). Verhindert HSV-Replikation in Vero-Zellen (IC50 = ~3 µ;M für reduzierte Plaque-Bildung) in vitro sowie im Mäuse-Hornhautinfektionsmodell in vivo. Auch als 50-mM-Lösung in DMSO verfügbar (Katalognr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-324897">;324897<;/A>;).
Ein zellpermeabler, selektiver Inhibitor der Phosphatasekomplexe, die den eukaryotischen Translations-Initiationsfaktor 2 Untereinheit α; (eIF-2α;) dephosphorylieren. Bietet nachweislich PC12-Zellen, die mit 750 ng/ml Tunicamycin (Katalognr. 654380) stimuliert wurden, Schutz vor ER-Stress-induzierter Apoptose (EC50 ~15 µ;M). Verhindert HSV-Replikation in Vero-Zellen (IC50 ~3 µ;M für reduzierte Plaque-Bildung) in vitro sowie im Mäuse-Hornhautinfektionsmodell in vivo.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
elF-2α;
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 3 µ;M zur Verhinderung von HSV-Replikation in Vero-Zellen.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Boyce, M., et al. 2005. Science307, 935.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
YongYao Xu et al.
PloS one, 17(7), e0271656-e0271656 (2022-07-29)
Inflammatory signaling induces barrier dysfunction in retinal-pigmented epithelium (RPE) cells and plays a role in the pathology of age-related macular degeneration (AMD). We studied the role of Zn flux from the endoplasmic reticulum (ER) to the cytoplasm via Zip7 during
Ziwei Zhang et al.
Molecular nutrition & food research, 66(5), e2100791-e2100791 (2021-12-31)
To investigate the role of endoplasmic reticulum stress (ERS)-induced autophagy in inflammatory bowel disease (IBD) and the intervention mechanism of Portulaca oleracea L. (POL) extract, a medicinal herb with anti-inflammatory, antioxidant, immune-regulating, and antitumor properties, in vitro and in vivo.
Ting Zhu et al.
Veterinary research, 52(1), 148-148 (2021-12-22)
Viruses have evolved multiple strategies to manipulate their host's translational machinery for the synthesis of viral proteins. A common viral target is the alpha subunit of eukaryotic initiation factor 2 (eIF2α). In this study, we show that global protein synthesis
Ai-Ling Tian et al.
Cell death & disease, 12(1), 6-6 (2021-01-09)
The integrated stress response manifests with the phosphorylation of eukaryotic initiation factor 2α (eIF2α) on serine residue 51 and plays a major role in the adaptation of cells to endoplasmic reticulum stress in the initiation of autophagy and in the