Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 143.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 571.00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
faint brown to dark brown-red
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)N2C(=O)\C(=C\c3ccc(o3)-c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O)C=C2c5ccccc5
InChI
1S/C28H18N2O6/c31-27-21(16-24-14-15-26(36-24)19-6-12-23(13-7-19)30(34)35)17-25(18-4-2-1-3-5-18)29(27)22-10-8-20(9-11-22)28(32)33/h1-17H,(H,32,33)/b21-16+
InChI key
BBQRBOIMSKMFFO-LTGZKZEYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >25 mg/mL |
| originator Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S. | originator - | originator - | originator - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?