324694
Emodin
A cell-permeable, reversible, substrate competitive and potent p56lck tyrosine kinase inhibitor (IC₅₀ = 18.5 µM).
Synonym(e):
Emodin
Größe auswählen
CHF 171.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 171.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 3561
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
aqueous base: soluble
ethanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1c2c(cc(c1)O)C(=O)c3c(c(cc(c3)C)O)C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
InChIKey
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
p56lck-Tyrosinkinase
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Zhang, L., and Hung. M.C. 1996. Oncogene 12, 571.
Chan, T.C., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 193, 1152.
Jayasuriya, H., et al. 1992. J. Nat. Prod.55, 696.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable