Wichtige Dokumente
2905-OP
Sigma-Aldrich
Rinderserumalbumin
OmniPur® Grade, >= 99%, Fraction V, Cold Alcohol Isolation
Synonym(e):
OmniPur® BSA, Fraktion V, Isolierung mit kaltem Alkohol, Albumin, Rinderserum, Rinderserum-Albumin, Fraktion V
Größe auswählen
5 G
CHF 321.00
CHF 321.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 321.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
CHF 321.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥99±% (electrophoresis)
Form
lyophilized powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Bei Rinderserumalbumin (BSA) handelt es sich um ein nicht glykosyliertes Globulärprotein. Dieses α;-helikale Protein gehört zur Familie der Serumalbumine.[1][2] BSA umfasst drei Domänen mit je zwei Unterdomänen, die mit 17-Disulfid-Verbindungen verknüpft sind.[1][2]
Anwendung
OmniPur® BSA, Fraktion V, Isolierung mit kaltem Alkohol kommt unter anderem für folgende Zwecke zum Einsatz:
  • als Blockierer bei Immunfluoreszenz-Assays[3]
  • als Bestandteil des Waschpuffers bei Durchflusszytrometrie-Analysen[4]
  • als Bestandteil von Anti-Verklumpungs-Puffer bei ClpXP Dumbbell-Assays, Motilitäts-Assay und nasser Präparation zur Entfernung nicht gebundener Kugeln und nicht gebundenem Substrat-DNA-Biotin[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Rinderserumalbumin (BSA) ist eine wichtige Komponente von Zellkulturmedien und kann die Differenzierung von embryonalen Stammzellen (hESC) stimulieren.[6] Es erleichtert den Transport von Wirkstoffen, Hormonen und Fettsäuren.[1]
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Juan Carlos Cordova et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1486, 317-341 (2016-11-16)
Energy-dependent protein degradation is studied through the dual bead ClpXP motility assay. Processing of folded proteins involves recognition, unfolding, translocation, and degradation stages. A dual optical trap, in a passive force-clamp geometry, exhibits bead-to-bead displacements that directly follow subprocesses underlying
Simon P Hood et al.
eLife, 9 (2020-07-28)
We demonstrate that prostate cancer can be identified by flow cytometric profiling of blood immune cell subsets. Herein, we profiled natural killer (NK) cell subsets in the blood of 72 asymptomatic men with Prostate-Specific Antigen (PSA) levels < 20 ng
Yaxin Li et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(3), 1570-1583 (2021-02-02)
Androgen receptor (AR) contributes to the progression of glioblastoma (GBM), and antiandrogen agents have the potential to be used for the treatment of GBM. However, AR mutation commonly happens in GBM, which makes the antiandrogen agents less effective. Heat shock
S Chodankar et al.
Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, 77(3 Pt 1), 031901-031901 (2008-06-04)
Small-angle neutron scattering (SANS) and dynamic light scattering (DLS) have been used to study conformational changes in protein bovine serum albumin (BSA) due to perturbation in its native structure as induced by varying temperature and pressure, and in presence of
Geoffrey L Francis
Cytotechnology, 62(1), 1-16 (2010-04-08)
Albumin has a long historical involvement in design of media for the successful culture of mammalian cells, in both the research and commercial fields. The potential application of albumins, bovine or human serum albumin, for cell culture is a by-product
Questions
  1. Is this BSA biotin-free?
    1 answer
    1. This product is not tested for biotin. Currently, there is no biotin-free BSA product available.