12660
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Modified Cohn, pH 5.2
Synonym(e):
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Modified Cohn, pH 5.2
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96% (SDS-PAGE)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤5% Moisture
Farbe
off-white
Löslichkeit
0.15 M sodium chloride: 10 mg/mL
Kationenspuren
heavy metals: ≤50 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable