264103
Natriumdesoxycholat
ULTROL® Grade, ≥99% (TLC), detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state
Synonym(e):
Deoxycholsäure Natriumsalz, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholansäure Natriumsalz, 7-Deoxycholsäure Natriumsalz, Natriumdesoxycholat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
solid
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 1200-5000
micellar wt 1200-4900
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Aggregatnummer
3 - 12
3-12
Farbe
white
pKa
6.2
CMC
2 - 6 mM
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChIKey
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Treatment of mucocutaneous leishmaniasis - A systematic review: Natriumdeoxycholat wird in dieser systematischen Übersichtsarbeit als Bestandteil von Behandlungsschemata für mukokutane Leishmaniose diskutiert und bietet umfassende Einblicke in aktuelle therapeutische Ansätze und Ergebnisse (Fischer et al., 2024).
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable