264101
Desoxycholsäure Natrium
An ionic detergent for the solubilization of membrane-bound proteins.
Synonym(e):
Deoxycholsäure Natriumsalz, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholansäure Natriumsalz, 7-Deoxycholsäure Natriumsalz, Natriumdesoxycholat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (TLC)
Form
powder
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 1200-5000
micellar wt 1700-4200
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Aggregatnummer
3-12
4 - 10
Farbe
white to off-white
pKa
6.2
CMC
2-6 mM (20-25°C)
4 - 8 mM
Löslichkeit
H2O: 2%, clear, colorless
Kationenspuren
heavy metals: ≤20.0 ppm
HLB
16
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChIKey
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable