Fortfahren mit
D2510
Deoxycholsäure
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholansäure, 7-Deoxycholsäure, Deoxycholsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 48.90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 256.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 884.00
CHF 663.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H40O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.57
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-478-5
Beilstein/REAXYS Number:
3219882
MDL number:
CHF 48.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine bile (ex gall bladder)
Quality Segment
description
anionic
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
392.57 g/mol
mp
171-174 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI key
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Gene Information
human ... ATIC(471)
General description
Deoxycholic acid is a proinflammatory agent. [1]
Application
Deoxycholic acid has been used in a study to assess a pH-Responsive Mechanism of a Deoxycholic Acid and Folate Co-Modified Chitosan Micelle under Cancerous Environment. It has also been used in a study to investigate dose-dependent anti-inflammatory effect of ursodeoxycholic acid in experimental colitis. [1]
Biochem/physiol Actions
Bile Acid
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
30960PHR3659700197P
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
99% (TLC)
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
description
anionic
description
anionic
description
-
description
-
mp
171-174 °C (lit.)
mp
170-175 °C, 171-174 °C (lit.)
mp
171-174 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deoxycholsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Verwandter Inhalt
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.
Product Information Sheet
Alle verwandten Inhalte anzeigen
pH-Responsive Mechanism of a Deoxycholic Acid and Folate Co-Modified Chitosan Micelle under Cancerous Environment
Chen, D., et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 1261-1268 (2013)
Patricia Martínez-Moya et al.
International immunopharmacology, 15(2), 372-380 (2012-12-19)
The denomination of inflammatory bowel disease comprises a group of chronic inflammatory diseases of the digestive tract, ulcerative colitis and Crohn's disease being the most important conditions. Bile acids may play a role both in etiology and pharmacology of this
Jeffery L Smith et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 39(6), 1673-1682 (2004-06-09)
Focal biliary cirrhosis causes significant morbidity and mortality in cystic fibrosis (CF). Although the mechanisms of pathogenesis remain unclear, bile acids have been proposed as potential mediators of liver injury. This study examined bile acid composition in CF and assessed
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D2510-100G04061833562314
D2510-500G04061833562338
D2510-10G04061833562321
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf