Merck
239765
Sigma-Aldrich
Cycloheximid
InSolution, 100 mg/mL in DMSO, Suitable for cell culture
Synonym(e):
InSolution Cycloheximid
Größe auswählen
1 ML
CHF 103.00
CHF 103.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 103.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
NACRES:
NA.77
CHF 103.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualitätsniveau
Form
solution
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Konzentration
100 mg/mL in DMSO
Löslichkeit
DMSO: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1C(=O)CC(CC1=O)C[C@@H](O)[C@@H]2C[C@H](C[C@@H](C2=O)C)C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChIKey
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine praktische, gebrauchsfertige Form von Cycloheximid (Katalognr. 239763). Ein antimykotisches Antibiotikum, das die Proteinsynthese in Eukaryoten, jedoch nicht in Prokaryoten hemmt. Interagiert direkt mit dem Translokase-Enzym und behindert den Translokationsschritt. Hemmt zudem die zellfreie Proteinsynthese in Eukaryoten. Hemmt hFKBP12 (Ki = 3,4 µ;M) kompetitiv. Löst Apoptose in HL-60-Zellen, T-Zellhybridomen, Burkitt-Lymphomzellen und verschiedenen anderen Zelltypen aus, einschließlich Makrophagen in Nagern. Induziert DNA-Fragmentierung in Makrophagen, hemmt jedoch die DNA-Spaltung bei mit Thapsigargin, Methylprednisolon und Ionomycin behandelten Ratten-Thymozyten. Zersetzt sich schnell in alkalischen Lösungen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
hFKBP12
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Hochtoxisch &; Karzinogen / Teratogen (I)
Physikalische Form
Eine 100 mg/ml Cycloheximidlösung (Katalognr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-239763">;239763<;/A>;) in DMSO (steril gefiltert).
Rekonstituierung
Nach dem ersten Gebrauch in Aliquote aufteilen und kühlen (4°;C).
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Christner, C., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 3615.
Lu, Q. and Mellgreen,R.L. 1996. Arch. Biochem. Biophys.334, 175.
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res.216, 149.
Waring, P. 1990. J. Biol. Chem.265, 14476.
Obrig, T.G., et al. 1971. J. Biol. Chem.246, 174.
Pestka, S. 1971. Annu. Rev. Microbiol.25, 487.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Joanan Lopez-Morales et al.
ACS synthetic biology, 12(2), 419-431 (2023-02-03)
Yeast surface display is a valuable tool for protein engineering and directed evolution; however, significant variability in the copy number (i.e., avidity) of displayed variants on the yeast cell wall complicates screening and selection campaigns. Here, we report an engineered
Zachary J Waldrip et al.
The Journal of biological chemistry, 297(4), 101209-101209 (2021-09-26)
DNA-dependent protein kinase catalytic subunit (DNA-PKcs) is known primarily for its function in DNA double-stranded break repair and nonhomologous end joining (NHEJ). However, DNA-PKcs also has a critical yet undefined role in immunity impacting both myeloid and lymphoid cell lineages
Luyao Wu et al.
Journal of translational medicine, 22(1), 201-201 (2024-02-25)
Although the long-term prognosis of papillary thyroid cancer (PTC) is favorable, distant metastasis significantly compromises the prognosis and quality of life for patients with PTC. The Cadherin family plays a pivotal role in tumor metastasis; however, the involvement of Cadherin
Zhiqian Zhang et al.
Molecular cell, 83(18), 3377-3392 (2023-09-23)
The ubiquitin-proteasome system plays a critical role in biology by regulating protein degradation. Despite their importance, precise recognition specificity is known for a few of the 600 E3s. Here, we establish a two-pronged strategy for identifying and mapping critical residues
Hayato Mizuta et al.
The FEBS journal, 290(1), 196-208 (2022-08-10)
C-mannosylation is a unique type of protein glycosylation via C-C linkage between an α-mannose and a tryptophan residue. This modification has been identified in about 30 proteins and regulates several functions, such as protein secretion and intracellular localization, as well