Alle Fotos(1)
Key Documents
219483
Sigma-Aldrich
Caveolin-1-Gerüstdomänepeptid, zellpermeabel, Negativkontrolle
A scrambled caveolin-1 scaffolding domain peptide (C1-SD82-101) fused at the N-terminus to the Antennapedia internalization sequence (43-58).
Synonym(e):
Caveolin-1-Gerüstdomänepeptid, zellpermeabel, Negativkontrolle, AP-Cav-X, Pen-C1-SD-X, RQIKIWFQNRRMKWKK-WGIDKASFTTFTVTKYWFRY
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C228H335N61O49S
Molekulargewicht:
4746.54
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein gerührtes Caveolin-1-Gerüstdomänepeptid (C1-SD82–101), das am N-Terminus an die Antennapedia-Internalisierungssequenz (43–58) kondensiert ist. Dient als nützliche Negativkontrolle für Studien mit Caveolin-1-Gerüstdomänepeptid, zellpermeabel (Katalognr. 219482).
Ein gerührtes Caveolin-1-Gerüstdomänepeptid (C1-SD82–101), das am N-Terminus an die Antennapedia-Internalisierungssequenz (43–58) kondensiert ist. Dient als nützliche Negativkontrolle für Studien mit Caveolin-1-Gerüstdomänepeptid, zellpermeabel (Katalognr. 219482).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Negativkontrolle für Studien mit Caveolin-1-Gerüstdomänepeptid, zellpermeabel (Katalognr. 219482).
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
H-Arg-Gln-Ile-Lys-Ile-Trp-Phe-Gln-Asn-Arg-Arg-Met-Lys-Trp-Lys-Lys-Trp-Gly-Ile-Asp-Lys-Ala-Ser-Phe-Thr-Thr-Phe-Thr-Val-Thr-Lys-Tyr-Trp-Phe-Arg-Tyr-OH
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Gratton, J.P., et al. 2003. Cancer Cell4, 31.
Sukumaran, S.K., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 50716.
Bucci, M., et al. 2000. Nat. Med.6, 1362.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ivan Jozic et al.
Communications biology, 4(1), 757-757 (2021-06-20)
Although impaired keratinocyte migration is a recognized hallmark of chronic wounds, the molecular mechanisms underpinning impaired cell movement are poorly understood. Here, we demonstrate that both diabetic foot ulcers (DFUs) and venous leg ulcers (VLUs) exhibit global deregulation of cytoskeletal