Merck
1.93606
Supelco
Natriumchlorid
EMPLURA®
Synonym(e):
Halit, NaCl
About This Item
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Produktlinie
EMPLURA®
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93606.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93606.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93606.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable