Dokumente
178494
Sigma-Aldrich
Apoptose-Inhibitor II, NS3694
The Apoptosis Inhibitor II, NS3694, also referenced under CAS 426834-38-0, controls the biological activity of Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Apoptose-Inhibitor II, NS3694, NS3694
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10ClF3N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: slightly soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H10ClF3N2O3/c16-9-4-5-11(13(22)23)12(7-9)21-14(24)20-10-3-1-2-8(6-10)15(17,18)19/h1-7H,(H,22,23)(H2,20,21,24)
InChIKey
GNCZTZCPXFDPLI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Diarylharnstoff-Verbindung, welche die Bildung des aktiven ~700-kDa-Apoptosomkomplexes, die durch die Freisetzung von Cytochrom C eingeleitet wird, spezifisch verhindert. Sie verändert die durch Cytochrom C und ATP ausgelöste Assoziation von Apaf-1 und Caspase-9. Schützt vor der durch Apaptosom vermittelten Caspase-Aktivierung und Zelltod (50 µmol/l blockiert den durch TNF-α eingeleiteten Tod von MCF-casp3-Zellen vollständig). Im Gegensatz zu M50054 (Katalognr. 178488) hat NS3694 keine Auswirkung auf die von Apoptosom unabhängige Caspase-Aktivierung und den durch Fas-Ligand (FasL) eingeleiteten Zelltod. Hemmt weder die Freisetzung von Cytochrom C noch die Aktivität von Caspase-3 und -9.
Eine zellpermeable Diarylharnstoff-Verbindung, welche die aktive Bildung des ~700-kDa-Apoptosomkomplexes, die durch die Freisetzung von Cytochrom C ausgelöst wird, spezifisch verhindert. Dadurch werden die durch Apoptosom vermittelte Caspase-Aktivierung und der Zelltod verhindert (50 µmol/l blockiert den durch TNF-α eingeleiteten Tod von MCF-casp3-Zellen vollständig). Im Gegensatz zu M50054 (Katalognr. 178488) hat NS3694 keine Auswirkung auf die von Apoptosom unabhängige Caspase-Aktivierung und den durch FasL eingeleiteten Zelltod. Hemmt weder die Freisetzung von Cytochrom C noch die Enzymaktivität von Caspasen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Apoptosomkomplexbildung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 50 µmol/l blockiert den durch TNF-α eingeleiteten Tod von MCF-casp3-Zellen vollständig
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Lademann, U., et al. 2003. Mol. Cell. Biol.23, 7829.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable