SMB00400
Ligustilide
≥96% (HPLC)
Synonym(e):
3-butylidene-4,5-dihydro-1(3H)-isobenzofuranone, 3-butylidene-4,5-dihydrophthalide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (HPLC)
Form
liquid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(O/C1=C\CCC)C2=C1CCC=C2
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3/b11-8-
InChIKey
IQVQXVFMNOFTMU-FLIBITNWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable