1.50615
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5µm) Hibar® RT 125-3
Größe auswählen
CHF 701.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 701.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm), L × I.D. 125 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC column
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
17% Carbon loading
Parameter
400 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
12.5 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH Betriebsbereich
1.5-10.5
Trenntechnik
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 80000
Symmetrie (Toluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (Toluol): 1.0 - 3.0
Artikel
Discover the Tanaka Test, a key protocol for evaluating the performance and selectivity of stationary phases in Reversed Phase HPLC separations.