Merck
1.50359
Purospher®STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
120 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART 250-4,6, L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
Purospher®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
17% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 65 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
330 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Die HPLC-Säulen Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 5 µm, sind für einen universellen Einsatz ausgelegt und ermöglichen die Trennung von basischen, neutralen sowie metallchelatbildenden Verbindungen mit einfachen mobilen Phasen und hervorragender Peak-Symmetrie. Sie basieren auf ultrareinen vollporösen Kieselgelpartikeln (Typ B). Diese Säulen bieten eine herausragende Stabilität von pH 1,5 bis 10,5 über einen breiten Temperaturbereich und eignen sich für bis zu 100 % wässrige mobile Phasen. Darüber hinaus weisen sie beste universelle Retentionseigenschaften auf, wie durch den Tanaka-Test nachgewiesen. Dank dieser Eigenschaften bieten die HPLC-Säulen Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 5 µm, ein Höchstmaß an Flexibilität, damit für jede Trennung, einschließlich Umkehrphasentrennung, die optimalen chromatografischen Bedingungen zur Anwendung kommen.Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 5 µm, LiChroCART 250-4,6 ist eine Kartuschensäule, für die ein manuCART Kartuschensäulenhalter, Artikelnummer 1.51486.0001, erforderlich ist. Der manuCART kann zur Befestigung einer Kartuschensäule mit oder ohne direkte Integration einer 4-4-mm-Vorsäule verwendet werden. Die empfohlene Vorsäule ist Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm) LiChroCART 4-4, Artikelnummer 1.50250.0001.Die Säulenabmessungen von 250 mm Länge x 4,6 mm Innendurchmesser sind die optimale Wahl für die hochauflösende HPLC-Trennung komplexer Proben.Artikel 1.50359.1003 ist ein Validierungskit mit 3 Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 5 µm, LiChroCART 250-4.6 Kartuschensäulen aus 3 verschiedenen Chargen des Basismaterials.Erfahren Sie mehr über Purospher® STAR HPLC- und UHPLC-Säulen.Informieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-SäulenauswahlBroschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC - Methodenentwicklung
Application
Vorgesehen zur Verwendung bei der Trennung von Aflatoxinen, Aldehyden, Alkaloiden, Antibiotika, Katecholaminen, Explosivstoffen, Oligonukleotiden, Estern, fettlöslichen Vitaminen, Lipiden, Fettsäuren, Flavonoiden, Ketonen, Nitrosaminen, Nukleosiden, PAKs, PCBs, Peptiden, Pestiziden, Phenolen, Phthalaten, Konservierungsstoffen, Steroiden, metabolisierten Steroiden, Sulfonamiden, Süßungsmitteln und wasserlöslichen Vitaminen.
Features and Benefits
  • Ultrareines Kieselgel (99,999 %) für hervorragende Peak-Symmetrie
  • Starke Trennwirkung
  • Reproduzierbare Ergebnisse von Durchlauf zu Durchlauf und Charge zu Charge
  • Beste Gesamtleistung gemäß Tanaka
  • Ausgezeichnete pH-Stabilität von pH 1,5 bis 10,5
  • Kein Phasenkollaps bei der Verwendung von stark wässrigen mobilen Phasen
  • Gute Eignung für LC-MS-Anwendungen
Analysis Note
Druck: ≤ 130 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 80.000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): ≥ 1,5
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany