Wichtige Dokumente
1.50250
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm)
Größe auswählen
10 UNITS
CHF 404.00
CHF 404.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 UNITS
CHF 404.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
CHF 404.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Produktbezeichnung
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART 4-4, L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
10 pak of
Kennzeichnungsgrad
17% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
0.4 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH Betriebsbereich
1.5-10.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Die HPLC-Säulen Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 5 µm, sind für einen universellen Einsatz ausgelegt und ermöglichen die Trennung von basischen, neutralen sowie metallchelatbildenden Verbindungen mit einfachen mobilen Phasen und hervorragender Peak-Symmetrie. Sie basieren auf ultrareinen vollporösen Kieselgelpartikeln (Typ B). Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 5 µm LiChroCART 4-4 ist eine Vorsäulenkartusche, die die Integration in einen manuCART Kartuschen-Säulenhalter mit der Artikelnummer 1.51486.0001 für direkte, Totvolumen-freie Verbindung zu einer analytischen LiChroCART- Kartuschensäule mit Innenabmessung von 2, 3, 4 oder 4,6 mm Innendurchmesser und einer Säulenlänge von 75, 100, 125, 150 oder 250 mm ermöglicht.Für den direkten Anschluss an Hibar® RT-Säulen kann der Vorsäulenhalter für 4-4 LiChroCART-Kartuschen, Artikelnummer 1.51487.0001, verwendet werden.Für den Anschluss an andere analytische HPLC-Säulen mit Kapillaranschluss ist der Vorsäulen-Halter für 4-4 LiChroCART-Kartuschen, Artikelnummer 1.16217.0001, geeignet.Weitere Einzelheiten zu Purospher® STAR HPLC- und UHPLC-SäulenInformieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-SäulenauswahlBroschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC - Methodenentwicklung
Anwendung
Vorgesehen zur Verwendung bei der Trennung von Aflatoxinen, Aldehyden, Alkaloiden, Antibiotika, Katecholaminen, Explosivstoffen, Oligonukleotiden, Estern, fettlöslichen Vitaminen, Lipiden, Fettsäuren, Flavonoiden, Ketonen, Nitrosaminen, Nukleosiden, PAKs, PCBs, Peptiden, Pestiziden, Phenolen, Phthalaten, Konservierungsstoffen, Steroiden, metabolisierten Steroiden, Sulfonamiden, Süßungsmitteln und wasserlöslichen Vitaminen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ultrareines Kieselgel (99,999 %) für hervorragende Peak-Symmetrie
  • Starke Trennwirkung
  • Reproduzierbare Ergebnisse von Durchlauf zu Durchlauf und Charge zu Charge
  • Beste Gesamtleistung gemäß Tanaka
  • Ausgezeichnete pH-Stabilität von pH 1,5 bis 10,5
  • Kein Phasenkollaps bei der Verwendung von stark wässrigen mobilen Phasen
  • Gute Eignung für LC-MS-Anwendungen
Hinweis zur Analyse
Selektivität: entspricht
Rechtliche Hinweise
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover the Tanaka Test, a key protocol for evaluating the performance and selectivity of stationary phases in Reversed Phase HPLC separations.