Merck
1.50798
Supelco
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 3 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
Purospher® RP-18 mit Endcapping (5 µm)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Purospher® RP-18, endcapped (5 µm) LiChroCART® 125-3, L × I.D. 125 mm x 3 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
18% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
12.5 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC-Kartusche
Purospher® RP-18 mit Endcapping ist eine vielseitige hochreine HPLC-Säule, die ausgezeichnete Peak-Formen liefert. Die sich aus der Summe ihrer chromatographischen Eigenschaften ergebende ausgezeichnete Balance von Purospher<TMSYMBOL></TMSYMBOL> RP-18 mit Endcapping ist der Schlüssel zu besseren Auftrennungen von komplexen Proben mit einfacheren neutralen Eluenten. Die gute chemische Stabilität von Purospher<TMSYMBOL></TMSYMBOL> RP-18 mit Endcapping ermöglicht die langfristige Verwendung von mobilen Phasen bei pH 8. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Anwendung
  • Determination of nifedipine in serum of women in preterm labor by high-performance liquid chromatography with diode array detection.: This study utilized Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) columns in the HPLC analysis of nifedipine levels in serum samples from women in preterm labor. The research demonstrated the effectiveness of the Purospher® RP-18 columns in achieving high resolution and sensitivity, making it a valuable tool for bioanalytical applications in clinical chemistry (Kowalczuk et al., 2006).
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 60 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 65000
Symmetrie (Anthracen): 0,8–1,4
Kapazitätsfaktor (Anthracen): 4,5–6,5
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany