1.50242
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 55 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge set including manuCART™ holder
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (3 µm)
Größe auswählen
CHF 609.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 609.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) LiChroCART™ 55-4 Kartuschen-Set, L × I.D. 55 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge set including manuCART™ holder
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 1 column
pkg of 1 holder
Kennzeichnungsgrad
17% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
5.5 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH Betriebsbereich
1.5-10.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultrareines Kieselgel (99,999 %) für hervorragende Peak-Symmetrie
- Starke Trennwirkung
- Reproduzierbare Ergebnisse zwischen Durchläufen und Chargen
- Beste Gesamtleistung gemäß Tanaka
- Ausgezeichnete pH-Stabilität von 1,5 bis 10,5
- Kein Kollaps in stark wässrigen mobilen Phasen
- Gute Eignung für LC-MS-Anwendungen
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (1,2-Benzo[a]anthracen): ≥ 130000
Symmetrie (1,2-Benzo[a]anthracen): 0,8–1,4
k′-Wert (1,2-Benzo[a]anthracen): ≤ 12,0
Testumfang: entspricht