14-448-M
Cdk2/Cyclin A Protein, active, 10 µg
Active, C-terminal His6-tagged human full length Cdk2 & N-terminal GST-tagged human full length Cyclin A, for use in Kinase Assays.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Produktlinie
Upstate®
Spezifische Aktivität
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Mol-Gew.
Mw 35 kDa
Aufgereinigt durch
(The cdk2 is purified by Ni2+/NTA agarose and then activated using CAK and repurified by Q Sepharose and Ni2+/NTA agarose. The cyclin A is purified using glutathioneagarose)
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
Hinterlegungsnummer
(FUNCTION: SwissProt: P24941 # Involved in the control of the cell cycle. Interacts with cyclins A, B1, B3, D, or E. Activity of CDK2 is maximal during S phase and G2. )
NM_001798.2
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Qualität
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable