Wichtige Dokumente
14-392
Millipore
Grün fluoreszierendes Protein
Synonym(e):
GFP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
>70%
Form
liquid
Mol-Gew.
Mw ~28 kDa
Verpackung
pkg of 300 μg
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Das N-terminale HIS-markierte Fusionsprotein entspricht dem grün fluoreszierenden Protein mit voller Länge, das in E. coli exprimiert wird. Das grün fluoreszierende Protein (GFP) ist ein in der Quallenart Aequorea victoria vorkommendes zytoplasmisches Protein.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Das grün fluoreszierende Protein (GFP) wird mit vielen anderen Proteinen genspezifisch fusioniert, um nicht reaktive Chimären zu bilden. Diese sind dafür bekannt, ihre ursprüngliche biologische Aktivität sowie die fluoreszierenden Eigenschaften des nativen GFP beizubehalten. GFP agiert als Reporter bei der Genexpression und als Fusionsmarker bei Proteinlokalisierungsstudien an lebenden Zellen.[1] Es wird bei spektroskopischen und mikroskopischen Untersuchungen eingesetzt und hilft beim Verständnis der biologischen Funktionen verschiedener Systeme.[2] GFP ist hochstabil und kann bei In-vitro-Studien verwendet werden.[1]
Qualität
Regelmäßig als Standard auf Proteingelen für Western Blot, zur Kalibrierung von Fluorometern und Mikroinjektion in Zellen und Gewebe beurteilt.
Physikalische Form
PBS enthält 20 % Glycerol.
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kshitij Gupta et al.
Oncotarget, 6(30), 28573-28587 (2015-09-18)
Preclinical evaluation of Retrocyclins (RC-100, RC-101) and Protegrin-1 (PG-1) antimicrobial peptides (AMPs) is important because of their therapeutic potential against bacterial, fungal and viral infections. Human mast cells (HMCs) play important roles in host defense and wound healing but the
Sebastian Strauss et al.
Nature methods, 15(9), 685-688 (2018-08-22)
Although current implementations of super-resolution microscopy are technically approaching true molecular-scale resolution, this has not translated to imaging of biological specimens, because of the large size of conventional affinity reagents. Here we introduce slow off-rate modified aptamers (SOMAmers) as small
Dominique C S Evans et al.
Microbial cell (Graz, Austria), 10(7), 145-156 (2023-07-03)
Staphylococcus aureus is a major human pathogen that utilises many surface-associated and secreted proteins to form biofilms and cause disease. However, our understanding of these processes is limited by challenges of using fluorescent protein reporters in their native environment, because
Sonit Kumar Gogoi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(22), 9322-9328 (2006-10-18)
Recombinant Escherichia coli (E. coli) bacteria expressing green fluorescent protein (GFP) was used as a model system to investigate the antimicrobial activities of Ag nanoparticles (NPs). A convenient in situ method of Ag NP synthesis using sodium borohydride, in the
Vincent Jung et al.
Proteomics, 22(9), e2100031-e2100031 (2021-12-28)
Biolayer interferometry (BLI) is a technology which allows to study the affinity between two interacting macro-molecules and to visualize their kinetic of interaction in real time. In this work, we combine BLI interaction measurement with mass spectrometry in order to
Questions
  1. このGFPはwild typeのGFPでしょうか。それともEGFPなど他の種類のGFPでしょうか。
    1 answer
    1. eGFP stands for enhanced green fluorescent protein, a red-shifted mutant of GFP, which folds more efficiently and fluoresces more intensely than wild-type GFP. This product corresponds to the green fluorescent protein (GFP) isolated from the jellyfish, Aequorea victoria.
      Please also see: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AAA27722 and https://www.uniprot.org/uniprot/P42212.
      GFP absorbs blue light (maximum 395 nm, smaller absorbance peak at 470 nm) and emits green light (maximum 507-510 nm, shoulder at 545 nm) (PubMed:8137953, PubMed:9154981). The exact value of the emission maximum depends on the environment of the chromophore (PubMed:10220315).