Merck
1.41464
SAFC
Parteck® MXP (Polyvinylalkohol 4-88)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Parteck® Polyvinylalkohol, PVA, PVOH
About This Item
Lineare Formel:
(C2H4O)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
13111042
Agentur
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
fine powder
Partikelgröße
≤200 μm (d95)
mp (Schmelzpunkt)
160-240 °C
Anwendung(en)
controlled release
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChIKey
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Im Hinblick auf die Herausforderungen bei der Formulierung haben wir Particle-Engineering-Technologien eingesetzt, um funktionelle Hilfsstoffe speziell für feste Darreichungsformen zu entwickeln. Die einzigartigen Partikeleigenschaften der Produkte in unserem Parteck® Portfolio sind speziell auf herausragende Leistung in Tablettierungsprozessen, auf spezifische Technologien für die Wirkstoffverabreichung und auf eine Verbesserung der Löslichkeit ausgelegt.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Parteck® MXP-Hilfsstoff ist ein Hilfsstoff auf Polyvinylalkohol-Basis, der speziell für die Schmelzextrusion entwickelt wurde, um über eine Stabilisierung des amorphen festen Zustands die Löslichkeit von schlecht wasserlöslichen APIs zu steigern. Parteck® MXP ermöglicht stabile und hohe Wirkstofflasten und kann für eine breite Palette schlecht wasserlöslicher APIs und verschiedenste endgültige Darreichungsformen verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hervorragende Übersättigungsleistung durch Ausfällungshemmung
  • durch hohe Thermostabilität bis 250 °C Erweiterung des Anwendungsbereichs
  • stabile hohe Arzneimittelbeladung und Eignung für eine breite Palette von APIs
  • flexible Freisetzungskinetik
  • kompatibel mit verschiedenen Downstream-Prozessen wie Direktverpressung, kontinuierliche Produktion, Dünnfilmextrusion und 3D-Druck
  • optimierte Pulvereigenschaften für ausgezeichnete Leistung im HME-Prozess
  • geeignete Polymereigenschaften für HME, Sprühtrocknung und 3D-Druckprozesse
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.
Verwandter Inhalt
For selective laser sintering (SLS) polymers are needed for a successful workflow and selection of the best approach requires consideration of several factors.