1.20091
Parteck® SLC 500
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Silicium(IV)-oxid, Siliziumdioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
fine powder
Partikelgröße
17-25 μm (d50)
bp
2230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C (lit.)
1710 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Solubility enhancement of APIs
- Unparalleled stabilization of the amorphous solid state
- Unique pore structure (6 nm diameter) and a very high surface area (500 m²/g)
- Perfect fit to stabilize poor glass former molecules
- Platform approach to manage API particle and polymorph variation
- No specific equipment/extra capital invest needed to stabilize the amorphous form of APIs
- High-end application support
Verpackung
1200911000 // Wide necked plastic bottle in corrugated box
1200919025 // Standard PE bag in PE square drum
Rechtliche Hinweise
Anwendung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Artikel
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.