Dokumente
8.21039
Sigma-Aldrich
Polyvinylalkohol, vollständig hydrolysiert
(Mw approx. 30000) for synthesis
Synonym(e):
Poly(vinylalkohol), PVA, PVOH
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2CHOH-]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
13111042
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
450 °C
Wirksamkeit
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
3.5-7.0 (20 °C, 40 g/L in H2O)
Dichte
1.3 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChIKey
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Hydrolysegrad (ber. auf getrocknete Substanz): ≥ 98.0 %
dyn.Viskosität, 20°C (4 %; Wasser): 3.8 - 5.2 mPa∙s
Trocknungsverlust (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Asche: ≤ 1.0 %
Esterzahl: 12 - 25
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1