126674
Albumin, Maus
Synonym(e):
Albumin, Maus, MSA
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
water: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Plasmaprotein zur Verwendung als Stabilisierungsmittel und Transportprotein.
Anwendung
Albumin der Maus wird als Komponente von PBS für die In-vivo-Untersuchung von (E,E)-1-Fluor-2,5-bis(3-hydroxycarbonyl-4-hydroxy)styrylbenzol (FSB) und YFP-positive (gelbes Leuchtstoffprotein) Zellen in Mäusen eingesetzt.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Brain : a journal of neurology, 142(4), 1051-1062 (2019-03-09)
Pathological alterations of tau protein play a significant role in the emergence and progression of neurodegenerative disorders. Tauopathies are characterized by detachment of the tau protein from neuronal microtubules, and its subsequent aberrant hyperphosphorylation, aggregation and cellular distribution. The exact
PloS one, 7(12), e53547-e53547 (2013-01-10)
Tauopathies are widespread neurodegenerative disorders characterised by the intracellular accumulation of hyperphosphorylated tau. Especially in Alzheimer's disease, pathological alterations in the retina are discussed as potential biomarkers to improve early diagnosis of the disease. Using mice expressing human mutant P301S
Annals of the rheumatic diseases, 78(7), 908-916 (2019-06-04)
Autoantibodies against post-translationally modified proteins (anti-modified protein antibodies or AMPAs) are a hallmark of rheumatoid arthritis (RA). A variety of classes of AMPAs against different modifications on proteins, such as citrullination, carbamylation and acetylation, have now been described in RA.