Fortfahren mit
A8763
Albumin aus Humanserum
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
HSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 58.90
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 102.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 348.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 931.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'640.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 3'740.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
274-272-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
Concentration:
≤1% (Globulin)
CHF 58.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
concentration
≤1% (Globulin)
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Albumin ist das am reichlichsten vorkommende Protein im Blutplasma. Die Leber produziert Humanalbumin.[1]
Application
Albumin wird verwendet, um seine Wirkung auf die bakterizide Aktivität von Cefditoren gegen die Penicillin-resistente Streptococcus pneumoniae in vitro zu testen.[2] Klinisch wird es in ernsten und oftmals lebensbedrohlichen Fällen verwendet, z. B. bei Schock und Blutverlust durch Trauma, Verbrennungen und Operationen.[1]
Albumin wird verwendet, um die durch Albumin herbeigeführte Apoptose in proximalen Tubuluszellen zu untersuchen. [3] Es wird außerdem in Zelladhäsionsmolekülen und Oberflächenbehandlungsstudien verwendet.[4]
Biochem/physiol Actions
Albumine sind lösliche, monomere Proteine, die ??in den Körperflüssigkeiten und Geweben von Tieren und in einigen Pflanzensamen vorkommen. Serumalbumin wirkt als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone. Serumalbumine sind auch bei der Regulierung des kolloidosmotischen Drucks von Blut von entscheidender Bedeutung.
Serumalbumin agiert als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone und ist essenziell für die Regulierung des kolloidosmotischen Drucks im Blut. Albumin kann sich außerdem an exogene Substanzen binden, insbesondere Arzneimittel (z. B. Ibuprofen, Warfarin) und beeinflusst ihre Pharmakokinetik stark. Oxidativer Stress, der zu Veränderungen des Redoxzustands von Albumin führt, weist verschiedene Wirkungen auf seine physiologische Funktion auf.
Serumalbumin wirkt als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone und ist wichtig bei der Regulierung des kolloidosmotischen Drucks des Blutes. Es wurde gefunden, dass Albumin an körperfremde Substanzen, insbesondere Medikamente (z.B. Ibuprofen und Warfarin) bindet und einen starken Einfluss auf ihre Pharmakokinetik hat. Oxidativer Stress, der zu Veränderungen des Redox-Zustands von Albumin führt, hat in großem Umfang Auswirkungen auf dessen physiologische Funktion.
Other Notes
Finden Sie weiterführende Informationen unter human serum albumin.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8301A7736A7223
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
90-100% protein basis (biuret)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solution
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Humanserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)