Wichtige Dokumente
12-507
Sigma-Aldrich
Anti-Kaninchen-IgG(H+L)-Antikörper der Ziege, FITC-Konjugat
Upstate®, from goat
Größe auswählen
500 μG
CHF 150.00
CHF 150.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 μG
CHF 150.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
CHF 150.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rabbit
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Weisen Sie Kaninchen-IgG (H+L) mit diesem Anti-Kaninchen-IgG(H+L)-Antikörper der Ziege, FITC-Konjugat, der für den Gebrauch in FC, IF, IC und IH validiert ist, nach.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunmikroskopie, Durchflusszytometrie oder FACS-Analyse sowie anderen antikörperbasierten Fluoreszenzassays beurteilt, die Konstanz über alle Chargen hinweg erfordern.
Physikalische Form
Lyophilisiertes Pulver
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr haltbar
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jana Subrova et al.
International journal of molecular sciences, 23(4) (2022-02-27)
Left ventricular hypertrophy (LVH) is a major risk factor for adverse cardiovascular events. Recently, a novel candidate gene encoding the carboxypeptidase X member 2 (CPXM2) was found to be associated with hypertension-induced LVH. CPXM2 belongs to the M14 family of
Ho-Chen Lin et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 158(1), 151-163 (2017-05-02)
Silver nanoparticles (AgNPs) enter the central nervous system through the blood-brain barrier (BBB). AgNP exposure can increase amyloid beta (Aβ) deposition in neuronal cells to potentially induce Alzheimer's disease (AD) progression. However, the mechanism through which AgNPs alter BBB permeability
Larisa V Antonova et al.
Frontiers in pharmacology, 7, 230-230 (2016-08-16)
The combination of a natural polymer poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) and a synthetic hydrophobic polymer poly(ε-caprolactone) (PCL) is promising for the preparation of biodegradable and biocompatible small-diameter vascular grafts for bypass surgery. However, physico-mechanical properties and endothelialization rate of PHBV/PCL grafts are
Peipei An et al.
Molecular reproduction and development, 80(5), 414-425 (2013-04-06)
The Wilm's tumor 1 gene (WT1) encodes zinc finger proteins that function as tumor suppressors, and play important roles in the development of the genito-urinary system and other organs. Its precise function in the development of porcine tissues and organs
Peter M Crapo et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 96(4), 673-681 (2011-01-27)
Prior studies have demonstrated that smooth muscle cell (SMC) proliferation, migration, and extracellular matrix production increase with hydrostatic pressure in vitro. We have engineered highly compliant small-diameter arterial constructs by culturing primary adult baboon arterial SMCs under pulsatile perfusion on