Fortfahren mit
F0382
Anti-Kaninchen-IgG (Gesamtmolekül)-FITC in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 73.10
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 127.00
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 232.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
182
CHF 73.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:80
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG ist ein Glycoprotein-Antikörper für die Modulation mehrerer Immunantworten. Gegen Zielproteine gerichtete Kaninchen-IgG werden in verschiedensten Forschungsanwendungen häufig als primäre Antikörper genutzt. Daher sind sekundäre, an ein detektierbares Substrat konjugierte Anti-Kaninchen-IgG ein nützliches Hilfsmittel für die Analyse von Zielproteinen. Anti-Kaninchen-IgG (Gesamtmolekül)-FITC-Antikörper reagiert mit Kaninchenserum und Kaninchen-IgG.
Immunogen
Aufgereinigtes Kaninchen-IgG
Application
Anti-Kaninchen-IgG (Gesamtmolekül)-FITC-Antikörper ist für die Verwendung in Immunfluoreszenzstudien geeignet.
Biochem/physiol Actions
Bindet alle Kaninchen-Ig.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, enthält 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F9887T6778F1763
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
TRITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:80
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:160, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:400, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:320, indirect immunofluorescence: 1:320
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)