Merck
1.17945
Supelco
Potassium Test Strips, reflectometric
1.0-25.0 mg/L (K), REFLECTOQUANT®
Synonym(e):
Potassium chemical test strips, Potassium test strip for instrument reader
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Potassium Test, reflectometric, 1.0-25.0 mg/L (K), for use with REFLECTOQUANT
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
potassium
Messbereich
1.0-25.0 mg/L (K)
Kompatibilität
RQflex® 10 Plus
for use with REFLECTOQUANT
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Mit Kalignost® kann Kalium in Trinkwasser, Grund- und Oberflächenwasser reflektometrisch als Trübung gemessen werden. Spezielle Anwendungen zur Bestimmung in Böden erhältlich.
Method: reflectometric 1.0 - 25.0 mg/l K Reflectoquant® plus
Hinweis zur Analyse
Funktionskontrolle: entspricht
Gehalt
- Standard 1:
2.2 - 2.8 mg/l
- Standard 2: 9.0 - 11.0 mg/l
- Standard 3: 18.0 - 22.0 mg/l
Rechtliche Hinweise
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3