Merck
1.14761
Supelco
Iron Test, photometric
photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Eisen-Test, photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 1000 tests
sufficient for 250 tests (depending on package size)
spezifische(r) Analyt(en)
iron
Messbereich
0.0025-5.00 mg/L (Fe)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Triazine)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 0,0025–5,00 mg/l Fe Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Eisentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Eisenionen in Wasserproben. Alle Eisenionen werden zu Eisen(II)-Ionen reduziert. In einem mit Thioglykolat gepufferten Medium reagieren diese mit einem Triazinderivat, um einen rotvioletten Komplex zu bilden. Dieser wird photometrisch bestimmt.
MQuant® Teststreifen können für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe eingesetzt werden, um die Eisenkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Spectroquant® Test angewendet wird.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß dem im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Protokolle
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
Der Eisentest ermöglicht die Quantifizierung von Eisenionen in verschiedenen Wassern. Eisenionen werden zu Eisen(II)-Ionen reduziert, die mit einem Triazinderivat reagieren und einen rot-violetten Komplex bilden, der photometrisch gemessen wird.
Verwandter Inhalt
Sauberes Trinkwasser ist für die Produktion von Lebensmitteln und Getränken unerlässlich. In diesem Artikel wird ein Überblick über die chemische und mikrobiologische Prüfung von Trinkwasser in Bezug auf Qualität und Sicherheit gegeben.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.