1.16971
Nitrate Test Strips, reflectometric
5-225 mg/L (NO₃⁻), REFLECTOQUANT®
Synonym(e):
Chemische Nitrat-Teststreifen, Nitrat-Teststreifen für Lesegerät
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Nitrat-Test, reflectometric, 5-225 mg/L (NO3-), for use with REFLECTOQUANT®
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
nitrate
Eignung der Reaktion
reaction type: Griess reaction
Messbereich
5-225 mg/L (NO3-)
Kompatibilität
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Assay
– Standard 1:
22 – 28 mg/l
– Standard 2: 90 – 110 mg/l
– Standard 3: 180 – 220 mg/l
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Schritt-für-Schritt-Beschreibung der reflektometrischen Bestimmung des Nitratgehalts in verschiedenen Gemüsesorten nach Reduktion zu Nitrit und Nachweis mit Griess-Reagenz mittels Reflectoquant® System und Teststäbchen.
Reflectometric nitrate determination in vegetables using Griess reagent and Reflectoquant® system.
Schritt-für-Schritt-Beschreibung der reflektometrischen Bestimmung von Nitrat in Abwasser nach Reduktion zu Nitrit und Nachweis mit Griess-Reagenz bei Verwendung von Reflectoquant® Teststäbchen und Reflektometer.
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.