Merck
1.00815
Supelco
Magnesium Test, photometric
photometric, 5.0-75.0 mg/L (Mg), Spectroquant®
Größe auswählen
25 TESTS
CHF 205.00
CHF 205.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 TESTS
CHF 205.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 205.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Magnesium-Küvettentest, photometric, 5.0-75.0 mg/L (Mg), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 tests
spezifische(r) Analyt(en)
magnesium
Messbereich
5.0-75.0 mg/L (Mg)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Phthalein complexone)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 5,0–75,0 mg/l Mg Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Magnesium-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Magnesiumgehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In neutraler Lösung reagieren Magnesiumionen mit Phthaleinviolett und bilden einen violetten Farbstoff, der photometrisch nachgewiesen werden kann.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2