Fortfahren mit
1.16000
GranuCult® Plus Hefeextrakt-Glucose-Chloramphenicol-Agar FIL-IDF
for yeasts, for molds, suitable for microbiology
Synonym(e):
Hefeextrakt-Glucose-Chloramphenicol-Agar, YGC-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Ph:
6.6 (25 °C, 40 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
molds, yeasts
Application(s):
food and beverages, microbiology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Level
form
granular
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
yellow-brown
pH
6.6 (25 °C, 40 g/L in H2O)
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
GranuCult® Plus YGC-Agar ist ein Selektivagar zur Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen aus Milch und Milchprodukten. Das Kulturmedium enthält Chloramphenicol zur Unterdrückung der begleitenden Bakterienflora. Im Gegensatz zu anderen ähnlichen Nährmedien mit Antibiotika (z. B. Oxytetracyclin-Glucose-Hefe-Agar) hat es den Vorteil, vollständig autoklavierbar zu sein. Nach der Zubereitung ist es lange haltbar – mindestens 4 Monate.
Application
GranuCult® Plus YGC-Agar ist ein Selektivagar und zur Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen aus Milch und Milchprodukten geeignet.
Features and Benefits
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Analysis Note
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6,4–6,8
Wiederfindung auf Testmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 0,01 %
Wiederfindung auf Testmedium (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≤ 0,01 %
Wiederfindung auf Testmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 0,01 %
Wachstum (Geotrichum candidum DSM 1240): gut bis sehr gut
Wachstum (Penicillium commune ATCC 10428): gut bis sehr gut
Wachstum (Aspergillus brasiliensis (früher A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): gut bis sehr gut
Inkubation: 5 Tage; 28 °C; aerob.
Other Notes
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.1012895765Y1500
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
life science and biopharma
form
granular
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
powder
form
powder
suitability
molds, yeasts
suitability
aerobic bacteria (total)
suitability
molds, selective for Aspergillus spp., selective for Candida spp., selective for Penicillium spp., selective for Pichia spp., selective for Saccharomyces spp., selective for Zygosaccharomyces spp., yeasts
suitability
nonselective for Candida spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp.
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
116000050004022536162768
116000050704027269186760