Merck
1.10275
Millipore
GranuCult® VRBD-Agar (Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar)
acc. EP, USP, JP and ISO 21528, For the detection and enumeration of Enterobacteriaceae
Synonym(e):
VRBG-Agar Violett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar, VRBD-Agar (Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar) nach MOSSEL
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Agentur
APHA
EP
ISO 21528
JP
USP
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
granular
Hersteller/Markenname
GranuCult® prime
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.3 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
39.5 g/L
Schüttdichte
720 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
enterobacteriaceae
Allgemeine Beschreibung
Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar ist ein granuliertes Selektivmedium, das für den Nachweis und die Zählung von Enterobacteriaceae, insbesondere der galletoleranten gramnegativen Bakterien aus unsterilen Produkten und pharmazeutischen Präparaten, empfohlen wird. Das Granulat gewährleistet die schnelle und gleichmäßige Auflösung in Wasser und verhindert zudem das Verklumpen des Mediums und das Einatmen des Pulvers in der Luft. Bei der Pankreasverdauung von Gelatine und Hefeextrakt entstehen stickstoffhaltige Verbindungen und andere für den bakteriellen Stoffwechsel wichtige Nährstoffe. Dieses Medium ist wegen seiner Inhibitoren und Gallensalze sowie seines Kristallvioletts selektiv. Kristallviolett hemmt grampositive Keime. Der Neutralrot-Indikator hilft beim Nachweis der Traubenzuckergärung. Traubenzuckerfermentierende Stämme produzieren rote Kolonien mit pinkroten Lichthöfen in Gegenwart von Neutralrot. Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht im Medium aufrecht.
Anwendung
Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar wird für den Nachweis und die Zählung von Enterobacteriaceae aus pharmazeutischen Produkten empfohlen.
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Protokolle
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.