1.10130
Potato dextrose agar
GranuCult® prime, USP, APHA, granular, suitable for pharmaceutical
Synonym(e):
PDA, Potato Glucose Agar
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
APHA
USP
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
granular
Hersteller/Markenname
GranuCult® prime
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
5.6 (21 °C, 39 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
39 g/L
Schüttdichte
610 kg/m3
Anwendung(en)
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
molds
yeasts
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 5.4 - 5.8
Wachstum (Geotrichum candidum DSM 1240): gut bis sehr gut
Wachstum (Penicillium commune ATCC 10428): mäßig bis gut
Wachstum (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): mäßig bis gut
Bebrütung: 5 Tage; 28 °C
Wachstumsprüfung gemäß der harmonisierten EP und USP Methode :
Inokulum auf Referenzmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): 10 - 100
Inokulum auf Referenzmedium (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): 10 - 100
Inokulum auf Referenzmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): 10 - 100
Inokulum auf Referenzmedium (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): 10 - 100
Koloniezahl (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Koloniezahl (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
Koloniezahl (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Koloniezahl (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403):
Wiederfindung auf Testmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50 %
Wiederfindung auf Testmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): ≥ 70 %
Bebrütung: bis 5 Tage; 20-25 °C
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.