Merck
1.15937
Sigma-Aldrich
Fuchsin (C.I. 42510)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Fuchsin (C.I. 42510)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.85
UNSPSC-Code:
41116130
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
Dye, ≥80% spectrophotometric assay
pH-Wert
5-6 (25 °C, 1 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
235 °C (decomposition)
Löslichkeit
4 g/L
Schüttdichte
500 kg/m3
εmax
2150-2710 at 549-552 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C20H19N3.ClH/c1-13-12-16(6-11-19(13)23)20(14-2-7-17(21)8-3-14)15-4-9-18(22)10-5-15;/h2-12,23H,21-22H2,1H3;1H
InChIKey
AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieser Färbungsfarbstoff Fuchsin (C.I. 42510) für die Mikroskopie Certistain® wird zum Färben von säurefesten Bakterien (AFB – acid-fast bacteria) nach Kinyoun eingesetzt und dient dem Zweck der bakteriologischen und histologischen Untersuchung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs, zum Beispiel Ausstriche von angereicherten Bakterienkulturen oder histologische Schnitte von beispielsweise der Lunge.
Die Zellwand von säurefesten Bakterien weist einen hohen Anteil von Wachs und Lipiden auf, wodurch sie Farbstoffe nur sehr langsam aufnimmt. Als Maßnahme zum Verbessern der Aufnahme des Fuchsinfarbstoffs und somit der Bildung des Mycolat-Fuchsin-Komplexes in der Zellwand, wird die Karbolfuchsinlösung, die auf die Proben aufgetragen wird normalerweise bis zur Verdampfung erwärmt. Wenn die Karbolfuchsinlösung nach Kinyoun verwendet wird, ist das Erwärmen der Lösung überflüssig. Folglich wird die Freisetzung von gefährlichen Phenoldämpfen vermieden.
Sobald die säurefesten Bakterien den Fuchsinfarbstoff absorbiert haben, ist es nahezu unmöglich, sie wieder zu entfärben, selbst wenn sie intensiv mit einer Entfärbungslösung wie Salzsäure in Ethanol behandelt werden. Folglich werden säurefeste Bakterien für die Färbung als säure- und alkoholfest bezeichnet und werden bei der mikroskopischen Veranschaulichung rot gefärbt. Entsprechend werden alle nicht säurefesten Mikroorganismen mit einem geeigneten Farbstoff gegengefärbt. In der vorliegenden Bedienungsanleitung wird mit Methylenblau gegengefärbt.
Eine Vorbehandlung der Proben mit Sputofluol löst die Bakterien aus dem umgebenden zähflüssigen Sputum und Zellmaterial. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Markierung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Hinweis zur Analyse
Farbstoffgehalt (spektrophotometrisch): ≥ 80 %
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Maximale Absorption λ max. (Ethanol 50  %): 549 – 552 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax.; 0,003  g/l; Ethanol 50  %): 2150 – 2710
TLC-Test: entspricht
Trocknungsverlust (110  °C): ≤ 15 %
Eignung für Mikroskopie: entspricht
Rechtliche Hinweise
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPUTOFLUOL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3