Wichtige Dokumente
1.01322
Supelco
Methylorange (C.I. 13025)
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Methylorange (C.I. 13025), 4-Dimethylaminoazobenzen-4′-Sulfonsäure-Natriumsalz, Goldorange, Helianthin, Orange III
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N3NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
208-925-3
NACRES:
NA.05
Qualität:
ACS reagent
Produktbezeichnung
Methylorange (C.I. 13025), indicator ACS,Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Form
solid
Wirksamkeit
60 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verlust
≤5% loss on drying, 110°C
pH-Wert
6.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Schüttdichte
200‑400 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C14H15N3O3S/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20)/p-1
InChIKey
IETWCRRCPURZOC-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Plant-assisted green preparation of silver nanoparticles using leaf extract of Dalbergia sissoo and their antioxidant, antibacterial and catalytic applications: Diese Forschungsarbeit nutzte Methylorange als Indikator bei der grünen Synthese von Silbernanopartikeln unter Verwendung von Dalbergia-sissoo-Blattextrakt. In der Studie wurde seine katalytische Anwendung beim Farbstoffabbau hervorgehoben, was die ökologischen Vorteile der pflanzengestützten Nanopartikelsynthese verdeutlicht (Khatun et al., 2024).
  • Dye Degradation and Sulfur Oxidation of Methyl Orange and Thiophenol via Newly Designed Nanocomposite GQDs/NiSe-NiO Photocatalyst Under Homemade LED Light: Diese Studie konzentrierte sich auf den effizienten photokatalytischen Abbau von Methylorange mithilfe eines neuartigen Nanokomposit-Photokatalysators unter LED-Licht und stellte bedeutende Fortschritte bei photokatalytischen Materialien für die Abwasserbehandlung dar (Srivastava et al., 2023).
  • Bryophyllum pinnatum leaf extract mediated ZnO nanoparticles with prodigious potential for solar driven photocatalytic degradation of industrial contaminants: Die Forschungsarbeit zeigte die Synthese von ZnO-Nanopartikeln unter Verwendung von Bryophyllum-pinnatum-Blattextrakt und ihre Anwendung beim photokatalytischen Abbau von Methylorange, was einen nachhaltigen Ansatz zur Bekämpfung industrieller Schadstoffe darstellt (Dhiman et al., 2023).
  • Light driven Aspergillus niger-ZnS nanobiohybrids for degradation of methyl orange: In diesem Artikel wurde die Verwendung von Aspergillus-niger-ZnS-Nanobiohybriden für den Abbau von Methylorange untersucht, wobei das Potenzial biogener Ansätze zur Steigerung der photokatalytischen Effizienz hervorgehoben wurde (Priyanka & Lens, 2022).
  • Bacterially driven cadmium sulfide precipitation on porous membranes: Toward platforms for photocatalytic applications: In dieser Studie wurde Methylorange verwendet, um die photokatalytische Effizienz von Cadmiumsulfid zu bewerten, das von Bakterien auf porösen Membranen ausgefällt wurde, und es wurde eine neuartige Methode zur Schaffung photokatalytischer Plattformen für Umweltanwendungen vorgeschlagen (Marusak et al., 2018).
Hinweis zur Analyse
Übergangsbereich: pH 3,1–4,4 pink - orange-gelb
Aussehen der Lösung: entspricht
Trocknungsverlust (110  °C): ≤ 5
Übergangsbereich (gemäß ACS): entspricht
Sensitivitätstest: entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable