If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.06657
Natriumsulfit
anhydrous for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Natriumsulfit
Empfohlene Produkte
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
97.0-100.5% (iodometric)
Form
powder
Wirksamkeit
2610 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
≤0.03 meq/g Titrable free base
pH-Wert
8.8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>500 °C (decomposition)
Dichte
2.63 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1480 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.02%
thiosulfate (S2O32-): ≤0.1%
Kationenspuren
As: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
Se: ≤0.0004%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChIKey
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Structural Properties and Hydrolysability of Paulownia elongate: The Effects of Pretreatment Methods Based on Acetic Acid and Its Combination with Sodium Sulfite or Sodium Sulfite: In dieser Studie wird untersucht, wie sich Vorbehandlungen mit Essigsäure und Natriumsulfit auf die strukturellen Eigenschaften und die enzymatische Hydrolyse von schnell wachsendem Paulownia elongata auswirken. Die Kombination verbesserte den Zellulosegehalt und die enzymatische Verdaulichkeit signifikant, was das Potenzial für eine effiziente Zuckerproduktion belegt (Wang et al., 2022).
- Effects of oxygen scavengers (Sodium sulfite, sodium bisulfite, sodium dithionite, and sodium metabisulfite) on growth and accumulation of biomass in the green alga Asterarcys quadricellulare: Diese Forschungsarbeit untersucht die Auswirkungen verschiedener Sauerstofffänger auf das Biomassewachstum der Grünalge Asterarcys quadricellularis. Natriumsulfit war eine der Verbindungen, die zur Verbesserung der Biomasseakkumulation getestet wurden (Sudha et al., 2022).
- A novel photo-assisted activated persulfate strategy for selective oxidation of ammonia nitrogen to dinitrogen using sodium silicate and sodium sulfite as regulators: Dieser Artikel stellt eine neue Strategie für die selektive Oxidation von Ammoniakstickstoff zu Distickstoff vor. Als Regulator wurde Natriumsulfit verwendet, um die Prozesseffizienz zu verbessern (Zhang et al., 2024).
- Effectiveness of sodium sulfite as an electron acceptor for bioenhanced treatment of salt-containing water produced from ASP flooding: In dieser Studie wird die Rolle von Natriumsulfit als Elektronenakzeptor bei der bioverstärkten Behandlung von salzhaltigem Wasser aus Alkali-Tensid-Polymer-Flutungen untersucht. Die Ergebnisse deuten auf eine verbesserte Behandlungseffizienz bei Zusatz von Natriumsulfit hin (Zhang et al., 2021).
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Freie Säure: entspricht
Titrierbare freie Base: ≤ 0,03 meq/g
Chlorid (Cl): ≤ 0,02 %
Thiosulfat (S₂O₃): ≤ 0,1 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Se (Selen): ≤ 0,0004 %
Zn (Zink): ≤ 0,001 %
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Preparation of a standard solution for Sulfite
Herstellung einer Standardlösung für Sulfit
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf