Merck
1.15108
Millipore
M 17 agar acc. to TERZAGHI
suitable for microbiology
Größe auswählen
500 G
CHF 454.00
CHF 454.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 454.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
CHF 454.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Lactobacillus spp.
Allgemeine Beschreibung
for microbiology
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): braun
pH-Wert (25 °C): 7.0 - 7.4
Wachstum (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactococcus lactis spp. cremoris ATCC 19257): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 11700): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): mäßig bis sehr gut
Wachstum (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)): mäßig bis gut
Wachstum (Lactobacillus fermentum ATCC 9338): mäßig bis gut
Bebrütung: 48 Std.; 28 °C; aerob.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3