Wichtige Dokumente
63016
M-17-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 12.75 g/L
ascorbic acid, 0.5 g/L
casein peptone (tryptic), 2.5 g/L
disodium β-glycerophosphate pentahydrate, 19 g/L
magnesium sulfate hydrate, 0.25 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone (peptic), 2.5 g/L
soyapeptone (papainic), 5 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Basic
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.1±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Eignung
nonselective for Lactococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?