Merck
1.13126
SAFC
Siliciumdioxid
colloidal, highly dispersed, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF, E 551
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Silicium(IV)-oxid, Siliziumdioxid
About This Item
Lineare Formel:
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352309
E-Nummer:
E551
EG-Index-Nummer:
231-545-4
Agentur
JP
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
pH-Wert
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Siliziumdioxid ist ein verbreitet verwendeter Inhaltsstoff in Lebensmitteln und pharmazeutischen Anwendungen. Zu seinen Anwendungen zählt die Verwendung als viskositätssteigerndes Mittel und Emulsionsstabilisator in flüssigen Formulierungen sowie die Verwendung als Flussregulator oder Fließregulierungsmittel zur Verbesserung der Fließeigenschaften von trockenen Pulvern in der Tabletten- und Kapselherstellung.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable